missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Butanol, anhydre, 99%, emballé sous argon dans des bouteilles refermées ChemSeal

Numéro de catalogue. AA41871K2
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA41871K2 1 L
AA41871AK 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA41871K2 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 041871K2

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 78-92-2 | C4H10O | 74,12 g/mol

Le 2-butanol est largement utilisé comme solvant pour les agents de nettoyage domestique et les décapants de peinture. Il est également utilisé dans les parfums et les arômes artificiels. Il joue un rôle important dans l’extraction de farine de poisson pour produire des concentrés de protéines de poisson. Il intervient dans la production d’essences de fruits. Il joue un rôle essentiel dans l’estérification de l’acide acétique. Il est utile pour la dérivation des hydroxyfuranones chlorées. Il est également utilisé comme précurseur de la méthyléthylcétone.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 78-92-2
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00004569
Clé InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nom de l’IUPAC Butan-2-ol
SOURIRES CCC(C)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Butanol
Nom Remarque H2O <0,01%
Point de fusion °De C à 115 °C
Couleur Incolore
Aspect Liquide incolore
Densité 0,808 g/cm3 à 20 °C
Quantité 1 L
Point d’éclair 26 °C (79 °F)
Point d’inflammation 390 °C (734 °F)
Odeur Comme de l’alcool
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.397
Fourchette de pourcentages d’essai 99%
Pression de vapeur 17,3 hPa (13 mm Hg) à 20 °C
Beilstein 1718765
Renseignements sur la solubilité Miscible avec du méthanol et de l’éther diéthylique. Légèrement miscible avec de l’eau.
Point d’ébullition 98 °C à 101 °C
Poids de formule 74.12
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H226-H319-H335-H336
Precautionary Statement P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
DOTInformation Hazard Class: 3; Packaging Group: III
EINECSNumber 201-158-5
RTECSNumber EO1750000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche