missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Hydrhydrate de bromophénylhydrazine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B21475G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B21475G 5 g
B214725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B21475G Fournisseur TCI America Code fournisseur B21475G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 50709-33-6
Formule moléculaire C6H8BrClN2
Poids moléculaire (g/mol) 223.498
Numéro MDL MFCD00012926
Clé InChI PHCYUJRYSFMJMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromophenylhydrazine hydrochloride, 2-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 2-bromophenylhydrazine hcl, hydrazine, 2-bromophenyl-, monohydrochloride, 1-2-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-bromo-2-hydrazino benzene hydrochloride, pubchem4463, acmc-1b1zz, ksc270g5h, 2-bromophenylhydrazine, chloride
PubChem CID 2723912
Nom de l’IUPAC (2-bromophényl)hydrazine; Chlorhydrate
SOURIRES C1=CC=C(C(=C1)NN)Br.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromophenylhydrazine Hydrochloride Hydrate
Point de fusion 185 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 223.50
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline