missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-acide bromoisovalérique, 96%

Numéro de catalogue. AAA1075618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1075618 50 g
AAA1075609 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1075618 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1075618
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 565-74-2 | C5H9BrO2 | 181,029 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 565-74-2
Formule moléculaire C5H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.029
Numéro MDL MFCD00004210
Clé InChI UEBARDWJXBGYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3-methylbutyric acid, 2-bromoisovaleric acid, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl, alpha-bromoisovaleric acid, butyric acid, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-butanoic acid, .alpha.-bromoisovaleric acid, +/--2-bromo-3-methylbutyric acid, bromisovaleriansaure, acmc-209wpb
PubChem CID 11268
Nom de l’IUPAC Acide 2-bromo-3-méthylbutanoïque
SOURIRES CC(C)C(C(=O)O)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromoisovaleric acid
Point de fusion 36 °C à 42 °C
Point d’ébullition 124 °C à 126 °C (20 mmHg)
Odeur Âcre
Formule linéaire (CH3)2CHCHBrCO2H
Quantité 50 g
Numéro UN UN3261
Indice de Merck 14,1422
Poids de formule 181.04
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302+H312-H314
Hazard Statement GHS H Statement
H314-H318-H302-H312
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Precautionary Statement P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
DOTInformation Hazard Class: 8; Packaging Group: III
EINECSNumber 209-291-0
RTECSNumber ES8055000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche