missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-bromobenzyl bromure, 98%

Numéro de catalogue. AAA1128518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1128518 50 g
AAA1128509 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1128518 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1128518
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 3433-80-5 | C7H6Br2 | 249,933 g/mol

Le bromure de 2-bromobenzyle a été utilisé dans la synthèse de quinazolines substituées et de 1,2,3,4-tétrahydroquinazolines, d’indènes substituées 2 et 3, de tris-2-bromotribenzylamine3.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
: le bromure de 2-bromobenzyle a été utilisé dans la synthèse de quinazolines substituées et de 1,2,3,4-tétrahydroquinazolines, d’indènes 2 et 3-substituées, tris-2-bromotribenzylamine3.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Notes
Conserver loin des bases fortes et des agents oxydants. Incompatibles avec les amines, les alcools, l’acier.

Identifiants chimiques

CAS 3433-80-5
Formule moléculaire C7H6Br2
Poids moléculaire (g/mol) 249.933
Numéro MDL MFCD00000173
Clé InChI LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobenzyl bromide, o-bromobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl benzene, 2-bromobenzylbromide, alpha,2-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl, alpha,o-dibromotoluene, benzene, bromo bromomethyl, alpha-2-dibromotoluene, a,o-dibromotoluene
PubChem CID 76965
Nom de l’IUPAC 1-bromo-2-(bromométhyl)benzène
SOURIRES C1=CC=C(C(=C1)CBr)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromobenzyl bromide
Point de fusion 29 °C à 32 °C
Point d’ébullition 127 °C à 129 °C (19 mmHg)
Point d’éclair >110 °C (230 °F)
Indice de réfraction 1.619
Quantité 50 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 971015
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 249.94
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H314-H331
Hazard Statement GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Precautionary Statement P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.
EINECSNumber 222-334-8
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche