missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool 2-bromobenzylique, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromobenzyl alcohol |
| Point de fusion | 78 °C à 82 °C |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 2243418 |
| Poids de formule | 187.04 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302+H332-H319 |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P270-P271-P280i-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P501c |
| EINECSNumber | 242-719-4 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche