missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromobenzotrifluorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B066325G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B066325G 25 g
B0663250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B066325G Fournisseur TCI America Code fournisseur B066325G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 392-83-6
Formule moléculaire C7H4BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 225.008
Numéro MDL MFCD00000373
Clé InChI RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-2-trifluoromethyl benzene, o-bromobenzotrifluoride, benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl, 2-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid, o-bromobenzyltrifluoride, o-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromotrifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid czech
PubChem CID 9806
Nom de l’IUPAC 1-bromo-2-(trifluorométhyl)benzène
SOURIRES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromobenzotrifluoride
Point d’ébullition 171 °C
Quantité 25 g
Numéro UN 1993
Poids de formule 225.01
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber XS7980000
TSCA Oui