missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromoanthraquinone, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AC467790250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC467790250 25 g
AC467790010 1 g
AC467790050 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC467790250 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 467790250
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 572-83-8
Formule moléculaire C14H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 287.11
Clé InChI VTSDGYDTWADUJQ-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC 2-bromo-9,10-dihydroanthracène-9,10-dione
SOURIRES BrC1=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromoanthraquinone
Point de fusion 208,0 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 287.11
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement Harmful if swallowed.

Causes skin irritation.

Causes serious eye irritation.

May cause respiratory irritation.

Precautionary Statement GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth.

Do NOT induce vomiting.

Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.

Remove contact lenses, if present and easy to do.

Continue rinsing.

IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

RUO – Usage réservé à la recherche