missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-6-nitrophénol, 97%

Numéro de catalogue. AAH2732614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2732614 25 g
AAH2732606 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH2732614 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2732614
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 13073-25-1 | C6H4BrNO3 | 218,01 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 13073-25-1
Formule moléculaire C6H4BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 218.01
Numéro MDL MFCD02683216
Clé InChI VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-6-nitrophenol, phenol, 2-bromo-6-nitro, 2-bromo-6-nitro-phenol, 6-bromo-2-nitrophenol, 6-nitro-2-bromophenol, 3-bromo-2-hydroxynitrobenzene, pubchem3114, 2-brom-6-nitrophenol, 2-nitro-6-bromophenol, acmc-209bjb
PubChem CID 13545453
Nom de l’IUPAC 2-bromo-6-nitrophénol
SOURIRES OC1=C(Br)C=CC=C1[N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-6-nitrophenol
Point de fusion 66 °C à 69 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 218
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche