missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2-bromo-6-méthylbenzoïque 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B40975G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B40975G 5 g
B40971G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B40975G Fournisseur TCI America Code fournisseur B40975G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 90259-31-7
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD01310788
Clé InChI ICXBPDJQFPIBSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-o-toluic acid, 2-bromo-6-methyl-benzoic acid, 6-bromo-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-6-methyl, bromtoluylsaure, bromotoluic acid, pubchem4715, acmc-209r5e, ksc494k9r, 3-bromo-2-carboxytoluene
PubChem CID 2735589
Nom de l’IUPAC Acide 2-bromo-6-méthylbenzoïque
SOURIRES CC1=C(C(O)=O)C(Br)=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-6-methylbenzoic Acid
Point de fusion 109 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 215.05
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline