missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-bromo-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC72310DA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
Emballage:
Amber Glass Bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC72310DA 1g Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. CC72310DA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC72310DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 37461-61-3
Formule moléculaire C3BrF3N2S
Poids moléculaire (g/mol) 233.01
Numéro MDL MFCD00015535
Clé InChI LGTVLLPQCMJOGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl 1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol, 5-bromo-2-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole,2-bromo-5-trifluoromethyl, 1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 2-bromanyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 12874685
Nom de l’IUPAC 2-bromo-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
SOURIRES FC(F)(F)C1=NN=C(Br)S1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-bromo-5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazole
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 1g
Poids de formule 233.01
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category GHS Signal Word: Warning