missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phénol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B31085G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B31085G 5 g
B310825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B31085G Fournisseur TCI America Code fournisseur B31085G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 205371-26-2
Formule moléculaire C7H4BrF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 257.01
Numéro MDL MFCD06660162
Clé InChI RHRRKORKKIVAGJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17750742
Nom de l’IUPAC 2-bromo-5-(trifluoromethoxy)phénol
SOURIRES OC1=C(Br)C=CC(OC(F)(F)F)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Synonyme 2-bromo-5-trifluoromethoxy phenol, phenol, 2-bromo-5-trifluoromethoxy, 2-hydroxy-4-trifluoromethoxy bromobenzene, 1-bromo-2-hydroxy-4-trifluoromethoxy benzene, pubchem15610, acmc-209fbt, rhrrkorkkivagj-uhfffaoysa, phenol,2-bromo-5-trifluoromethoxy, 2-bromanyl-5-trifluoromethyloxy phenol
Poids de formule 257.01
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Liquide