missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-5-méthylbenzotrifluorure, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAH3152303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3152303 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH3152303 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3152303
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 261952-20-9 | Molecular Formula: C8H6BrF3 | Molecular Weight: 239.035 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 261952-20-9
Formule moléculaire C8H6BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 239.035
Numéro MDL MFCD01631586
Clé InChI WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-3-trifluoromethyl toluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 4-methyl-2-trifluoromethyl bromobenzene, pubchem23748, 4-bromo-3-trifluoromethyltoluene, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, 1-bromanyl-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, benzene,1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl
PubChem CID 2779339
Nom de l’IUPAC 1-bromo-4-méthyl-2-(trifluorométhyl)benzène
SOURIRES CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-5-methylbenzotrifluoride
Quantité 1 g
Poids de formule 239.04
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche