missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

acide 2-bromo-5-méthylbenzoïque, 98%

Numéro de catalogue. AAH3292706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3292706 5 g
AAH3292703 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH3292706 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3292706
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 6967-82-4 | C8H7BrO2 | 215,046 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 6967-82-4
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.046
Numéro MDL MFCD00079722
Clé InChI ZXMISUUIYPFORW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-methyl-benzoic acid, 6-bromo-m-toluic acid, 2-bromo-5-methyl benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-methyl, 4-bromo-3-carboxytoluene, pubchem2166, acmc-1b7tl, ksc357q9r, 2-bromanyl-5-methyl-benzoic acid, 2-bromo-5-methylbenzoic acid
PubChem CID 228080
Nom de l’IUPAC Acide 2-bromo-5-méthylbenzoïque
SOURIRES CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-5-methylbenzoic acid
Quantité 5 g
Poids de formule 215.05
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche