missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-5-hydroxypyrazine 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B3881200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B3881200MG 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B3881200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur B3881200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 374063-92-0
Formule moléculaire C4H3BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 174.99
Numéro MDL MFCD06245330
Clé InChI ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromopyrazin-2-ol, 2-bromo-5-hydroxypyrazine, 5-bromo-2-pyrazinol, 5-bromo-pyrazin-2-ol, 2 1h-pyrazinone, 5-bromo, 5-bromo-2-hydroxypyrazine, 2-bromo-5-hydroxy-pyrazine, pubchem7870, acmc-20a0of, 2-hydroxy-5-bromopyrazine
PubChem CID 2771618
Nom de l’IUPAC 5-bromo-1,2-dihydropyrazine-2-one
SOURIRES BrC1=CNC(=O)C=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Point de fusion 115 °C
Quantité 200 mg
Poids de formule 174.99
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline