missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzène, 98%

Numéro de catalogue. AAH2617306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2617306 5 g
AAH2617303 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH2617306 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2617306

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 200958-40-3 | C7H3BrF3NO3 | 286,00 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 200958-40-3
Formule moléculaire C7H3BrF3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 286.00
Numéro MDL MFCD04973758
Clé InChI LVTAFGFYMLODQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24721641
Nom de l’IUPAC 2-bromo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzène
SOURIRES [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=C(OC(F)(F)F)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Indice de réfraction 1.508
Quantité 5 g
Synonyme 2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy benzene, 2-bromo-4-nitro trifluoromethoxy benzene, benzene, 2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy, acmc-20ahjp, ksc496o8t, 2-bromo-4-nitro trifluomethoxy benzene, benzene,2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy, 2-bromanyl-4-nitro-1-trifluoromethyloxy benzene
Poids de formule 286
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche