missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-4-méthylbenzoïque, 97%

Numéro de catalogue. AAH6041306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH6041306 5 g
AAH6041303 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH6041306 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H6041306
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7697-27-0 | C8H7BrO2 | 215,05 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7697-27-0
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD00045797
Clé InChI ZZYYOHPHSYCHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-p-toluic acid, 2-bromo-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-methyl, 2-bromo-4-methyl benzoic acid, zlchem 427, pubchem4719, 3-bromo-4-carboxytoluene, acmc-1bbb4, 2-bromo-4-methylbenzoicacid
PubChem CID 226292
Nom de l’IUPAC Acide 2-bromo-4-méthylbenzoïque
SOURIRES CC1=CC=C(C(O)=O)C(Br)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-4-methylbenzoic acid
Point de fusion 143 °C à 147 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 215.05
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H315-H319
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche