missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-4-fluoroaniline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B18295G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B18295G 5 g
B182925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B18295G Fournisseur TCI America Code fournisseur B18295G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1003-98-1
Formule moléculaire C6H5BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 190.015
Numéro MDL MFCD00042462
Clé InChI YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-fluorobenzenamine, 4-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-fluoro-aniline, benzenamine, 2-bromo-4-fluoro, 2-bromo-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-4-fluoro aniline, 2-bromo-4-fluorophenylamine, 2-brom-4-fluoranilin, bromofluoroaniline1, pubchem2918
PubChem CID 242873
Nom de l’IUPAC 2-bromo-4-fluoroaniline
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1F)Br)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-4-fluoroaniline
Point d’ébullition 221 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 190.02
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline