missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-2'-Nitroacétophénone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B35285G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B35285G 5 g
B352825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B35285G Fournisseur TCI America Code fournisseur B35285G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6851-99-6
Formule moléculaire C8H6BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 244.044
Numéro MDL MFCD00010294
Clé InChI SGXUUCSRVVSMGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-2'-nitroacetophenone, 2'-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-nitrophenyl ethanone, 2-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-nitro-phenyl-ethanone, o-nitrophenacyl bromide, o-nitrophenethyl bromide, 2-o-nitrophenyl ethyl bromide, 2-bromo-1-2-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-nitrophenyl
PubChem CID 244025
Nom de l’IUPAC 2-bromo-1-(2-nitrophényl)éthanone
SOURIRES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-2′-nitroacetophenone
Point de fusion 55 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Numéro UN 3261
Poids de formule 244.04
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline