missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-2',4'-difluoroacétophénone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B40205G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B40205G 5 g
B402025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B40205G Fournisseur TCI America Code fournisseur B40205G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 102429-07-2
Formule moléculaire C8H5BrF2O
Poids moléculaire (g/mol) 235.028
Numéro MDL MFCD00142822
Clé InChI CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 2',4'-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-difluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl, alpha-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, acmc-1c4aw
PubChem CID 2774185
Nom de l’IUPAC 2-bromo-1-(2,4-difluorophényl)éthanone
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CBr

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-2′,4′-difluoroacetophenone
Point de fusion 35 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 2925
Poids de formule 235.03
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline