missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC04005EB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
25g
Emballage:
Amber Glass Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC04005EB 25g Amber Glass Bottle
CC04005DA 1g Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. CC04005EB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC04005EB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 17570-98-8
Formule moléculaire C7H7Br2NO
Poids moléculaire (g/mol) 280.947
Clé InChI BYKVUGZUYJUSKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-2-pyridinyl-1-ethanone hydrobromide, 2-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromoacetylpyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-ylethanone hydrobromide, 2-bromo-1-2-pyridinyl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-yl ethan-1-one hydrobromide, zlchem 1071, pubchem21374
PubChem CID 2776231
Nom de l’IUPAC 2-bromo-1-pyridin-2-ylethanone;hydrobromide
SOURIRES C1=CC=NC(=C1)C(=O)CBr.Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
Fourchette de pourcentages d’essai 90%
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 25g
Poids de formule 280.95
Pourcentage de pureté 90%