missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Benzyl-N-Boc-L-proline, 95%

Numéro de catalogue. AAH52184MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH52184MD 250 mg
AAH5218403 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH52184MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H52184MD
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 706806-60-2 | C17H23NO4 | 305,374 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 706806-60-2
Formule moléculaire C17H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 305.374
Numéro MDL MFCD06795522
Clé InChI JUUNPRGYFCIXSM-QGZVFWFLSA-N
Synonyme boc-r-alpha-benzyl-proline, r-2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-2-benzyl-1-boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, r-2-benzyl-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 2r-2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-, a-benzyl l-proline, 2-benzyl-n-boc-l-proline, boc-r-, a-benzyl-pro-oh, boc-r-alpha-benzyl-pro-oh, 2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl proline
PubChem CID 2761823
Nom de l’IUPAC (2R)-2-benzyl-1-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylique acide
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Benzyl-N-Boc-L-proline
Point de fusion 154 °C à 156 °C
Quantité 250 mg
Poids de formule 305.37
Pourcentage de pureté 95%
Hazard Category H302
Hazard Statement GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
Precautionary Statement P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche