missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Benzoylthiophène, 98%

Numéro de catalogue. AAA1203606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1203606 5 g
AAA1203609 10 g
AAA1203618 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1203606 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1203606
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 135-00-2 | C11H8OS | 188,244 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 135-00-2
Formule moléculaire C11H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 188.244
Numéro MDL MFCD00022495
Clé InChI DWYFUJJWTRPARQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzoylthiophene, phenyl thiophen-2-yl methanone, phenyl 2-thienyl ketone, methanone, phenyl-2-thienyl, ketone, phenyl 2-thienyl, phenyl 2-thienyl methanone, 2-thienyl phenyl ketone, .alpha.-benzoylthiophene, phenyl-thiophen-2-yl-methanone, 2-benzoyl thiophene
PubChem CID 67262
Nom de l’IUPAC Phényl(thiophène-2-yl)méthanone
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CS2

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Benzoylthiophene
Point de fusion 55 °C à 57 °C
Point d’ébullition 124 °C à 126 °C (0,5 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 3929
Poids de formule 188.25
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H302+H312+H332
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
DOTInformation Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
EINECSNumber 205-169-6
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche