missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Azido-1,3-bis[(2,2-diméthyl-1,3-dioxan-5-yl)oxy]propane, TCI America™

Numéro de catalogue. A2474100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A2474100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A2474100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur A2474100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1392500-07-0
Formule moléculaire C15H27N3O6
Poids moléculaire (g/mol) 345.396
Clé InChI ZFDVYWOIFHYEAO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 56973703
Nom de l’IUPAC 5-[2-azido-3-[(2,2-diméthyl-1,3-dioxan-5-yl)oxy]propoxy]-2,2-diméthyl-1,3-dioxane
SOURIRES CC1(OCC(CO1)OCC(COC2COC(OC2)(C)C)N=[N+]=[N-])C

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Azido-1,3-bis[(2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-yl)oxy]propane
Point de fusion 38 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 100 mg
Poids de formule 345.40
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur