missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Anilinopyrimidine-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC69201DA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
Emballage:
Amber Glass Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC69201DA 1g Amber Glass Bottle
CC69201CB 250mg Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. CC69201DA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC69201DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 450368-25-9
Formule moléculaire C11H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 215.21
Numéro MDL MFCD09864415
Clé InChI ZPIYMRAJXNMUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylamino pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenylamino, 2-anilino-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 23509722
Nom de l’IUPAC 2-anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
SOURIRES OC(=O)C1=CN=C(NC2=CC=CC=C2)N=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
CAS % minimum 96.5
CAS % maximal 100.0
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 1g
Poids de formule 215.21
Pourcentage de pureté 97%