missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Aminopérimidine Hydrobromure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A51335G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A51335G 5 g
A513325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A51335G Fournisseur TCI America Code fournisseur A51335G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 40835-96-9
Formule moléculaire C11H10BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 264.126
Numéro MDL MFCD00012749
Clé InChI HFZUTZWRTHBWPV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2724235
Nom de l’IUPAC 1H-périmidine-2-amine; Hydrobromure
SOURIRES C1=CC2=C3C(=C1)NC(=NC3=CC=C2)N.Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Aminoperimidine Hydrobromide [Precipitation reagent for SO4]
Point de fusion 300 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 264.13
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline