missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-p-crésol Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7117343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A127625G 25 g
A1276500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A127625G Fournisseur TCI America Code fournisseur A127625G

Identifiants chimiques

CAS 2977-71-1
Formule moléculaire C7H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 159.613
Numéro MDL MFCD00191600
Clé InChI MZMUKGFYWNOPAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Amino-4-methylphenol Hydrochloride, 2-Hydroxy-5-methylaniline Hydrochloride
PubChem CID 3014155
Nom de l’IUPAC 2-amino-4-méthylphénol; Chlorhydrate
SOURIRES CC1=CC(=C(C=C1)O)N.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Amino-p-cresol Hydrochloride
Quantité 25 g
Poids de formule 159.61
Pourcentage de pureté ≥98.0% (T)
Forme physique Poudre cristalline