missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-6-(trifluorométhyl)benzothiazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A24615G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A24615G 5 g
A24611G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A24615G Fournisseur TCI America Code fournisseur A24615G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 777-12-8
Formule moléculaire C8H5F3N2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.197
Numéro MDL MFCD00269597
Clé InChI WEDYEBJLWMPPOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-trifluoromethyl benzothiazole, 6-trifluoromethyl benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol-2-amine, 2-amino-6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazole, 2-amino-6-trifluoromethylbenzothiazole, 6-trifluoromethyl-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-trifluoromethyl, 2-amino-6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol, 6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-trifluoromethyl benzothiazole-2-ylamine
PubChem CID 2735955
Nom de l’IUPAC 6-(trifluorométhyl)-1,3-benzothiazol-2-amine
SOURIRES C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)SC(=N2)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
Point de fusion 116 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 218.20
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline