missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-6-méthylbenzothiazole, 99%

Numéro de catalogue. AAB2342222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2342222 100 g
AAB2342214 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAB2342222 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2342222
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 2536-91-6 | C8H8N2S | 164,23 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 2536-91-6
Formule moléculaire C8H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 164.23
Numéro MDL MFCD00005789
Clé InChI DZWTXWPRWRLHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-methylbenzothiazole, 6-methylbenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-methyl, 6-methyl-2-aminobenzothiazole, 2-methylbenzothiazol-2-amine, 6-methyl-2-benzothiazolylamine, benzothiazole, 2-amino-6-methyl, 6-methyl-benzothiazol-2-ylamine, 2-amino-6-methyl-benzothiazole, 6-methyl-2-benzothiazolamine
PubChem CID 17335
Nom de l’IUPAC 6-méthyl-1,3-benzothiazol-2-amine
SOURIRES CC1=CC=C2N=C(N)SC2=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Amino-6-methylbenzothiazole
Point de fusion 139 °C à 142 °C
Quantité 100 g
Poids de formule 164.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals or Powder or Crystalline Powder
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement

H315-H319-H335

Causes skin irritation.

Causes serious eye irritation.

May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 219-801-3
RTECSNumber DL2625000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche