missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-5-trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A24625G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A24625G 5 g
A246225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A24625G Fournisseur TCI America Code fournisseur A24625G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 10444-89-0
Formule moléculaire C3H2F3N3S
Poids moléculaire (g/mol) 169.125
Numéro MDL MFCD00003109
Clé InChI LTEUXHSAYOSFGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, zlchem 1059, pubchem14503, maybridge1_003448
PubChem CID 82634
Nom de l’IUPAC 5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
SOURIRES C1(=NN=C(S1)N)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
Point de fusion 223 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 169.13
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline