missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(2-Amino-5-nitrophényl)(2-chlorophényl)méthanone, norme de référence de la British Pharmacopoeia (BP), MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards |
| CAS | 2011-66-7 |
| Formule moléculaire | C13H9ClN2O3 |
| Formule linéaire | C13H9ClN2O3 |
| Numéro MDL | MFCD00792453 |
| Quantité | 20 mg |
| Synonyme | 2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone; (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone |
| Poids de formule | 276.68 |
| Niveau | Norme de référence de la Pharmacopée britannique (BP) |