missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-5-méthoxybenzonitrile, 95%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-5-methoxybenzonitrile |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 94% min. (GC) |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-amino-5-methoxy-benzonitrile, 2-cyano-4-methoxyaniline, benzonitrile, 2-amino-5-methoxy, ksc495g0f, 4-amino-3-cyanoanisole, benzonitrile,2-amino-5-methoxy |
| Poids de formule | 148.16 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Warning |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –