missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-5-fluorobenzothiazole 98,0+%% TCI America™

Numéro de catalogue. A26825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A26825G 5 g
A26821G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A26825G Fournisseur TCI America Code fournisseur A26825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 20358-07-0
Formule moléculaire C7H5FN2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.189
Numéro MDL MFCD05664560
Clé InChI YHBIGBYIUMCLJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-fluorobenzothiazole, 5-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 5-fluoro, 5-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-benzothiazolamine,5-fluoro, 5-fluorobenzothiazol-2-ylamine, pubchem21850, acmc-20a67y, 2-amino-5-fluorobenzothiozole, 5-fluoro-2-aminobenzothiazole
PubChem CID 821203
Nom de l’IUPAC 5-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
SOURIRES C1=CC2=C(C=C1F)N=C(S2)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Point de fusion 177 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 168.19
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline