missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2-amino-5-bromobenzoïque, 98%
Description
Il est utilisé dans la préparation des inhibiteurs de la polymérase à ARN NS5b du virus de l’hépatite C. Également utilisé pour la détermination du cobalt, du cuivre, du nickel et du zinc.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la préparation des inhibiteurs de la polymérase à ARN NS5b du virus de l’hépatite C. Également utilisé pour la détermination du cobalt, du cuivre, du nickel et du zinc.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le diméthyle sulfoxyde.
Notes
Sensible à la lumière, conserver dans le noir. Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin de l’agent oxydant.
Il est utilisé dans la préparation des inhibiteurs de la polymérase à ARN NS5b du virus de l’hépatite C. Également utilisé pour la détermination du cobalt, du cuivre, du nickel et du zinc.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le diméthyle sulfoxyde.
Notes
Sensible à la lumière, conserver dans le noir. Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin de l’agent oxydant.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-5-bromobenzoic acid |
| Point de fusion | ∼215°C (decomposition) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 639028 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Indice de Merck | 14,1405 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide. |
| Poids de formule | 216.03 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H301-H315-H319-H335 Toxic if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 227-338-3 |
| RTECSNumber | CB2557670 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche