missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-5-bromobenzaldéhyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7118206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A3063200MG 200 mg
A30631G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A3063200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur A3063200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 29124-57-0
Formule moléculaire C7H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 200.035
Numéro MDL MFCD10696879
Clé InChI VBYZWJMZASVGNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-bromobenzenecarbaldehyde, 5-bromoanthranilaldehyde, 4-bromo-2-formylaniline, benzaldehyde,2-amino-5-bromo, benzaldehyde, 2-amino-5-bromo, pubchem19693, aminobromobenzenecarbaldehyde, 2-amino-5-bromobenzaidehyde, 2-amino-5-bromo-benzaldehyde
PubChem CID 23510475
Nom de l’IUPAC 2-amino-5-bromobenzaldéhyde
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Point de fusion 78 °C
Couleur Jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 200.04
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline