missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-5-[4-[2-(5-éthyl-2-pyridyl)éthyly]benzyl]thiazol-4(5H)-one 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A25675G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A25675G 5 g
A256725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A25675G Fournisseur TCI America Code fournisseur A25675G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 105355-26-8
Formule moléculaire C19H21N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 355.456
Numéro MDL MFCD07368627
Clé InChI ABGJULHDDNEULW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl]-2-imino-4-thiazolidinone
PubChem CID 11416954
Nom de l’IUPAC 2-amino-5-[[4-[2-(5-éthylpyridine-2-yl)étoxy]phényl]méthyl]1,3-thiazol-4-one
SOURIRES CCC1=CN=C(C=C1)CCOC2=CC=C(C=C2)CC3C(=O)N=C(S3)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Amino-5-[4-[2-(5-ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl]thiazol-4(5H)-one
Point de fusion 196 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 355.46
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline