missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-4-(trifluorométhyl)thiophénol hydrochlorure, 97%

Numéro de catalogue. AAL0968306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL0968306 5 g
AAL0968303 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAL0968306 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L0968306
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 4274-38-8 | C7H7ClF3NS | 229,65 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 4274-38-8
Formule moléculaire C7H7ClF3NS
Poids moléculaire (g/mol) 229.65
Numéro MDL MFCD00042600
Clé InChI FIAGYDIJZOWVAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-trifluoromethyl benzenethiol hydrochloride, 3-amino-4-mercaptobenzotrifluoride hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethylthiophenol hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethyl benzene-1-thiol hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethyl thiophenol hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethyl benzene-1-thiol, chloride, pubchem2827, c7h6f3ns.hcl, dsstox_cid_31681, dsstox_rid_97532
PubChem CID 2734678
Nom de l’IUPAC 2-amino-4-(trifluorométhyl)benzénthiol; Chlorhydrate
SOURIRES [H+].[Cl-].NC1=CC(=CC=C1S)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Amino-4-(trifluoromethyl)thiophenol hydrochloride
Point de fusion 186 °C à 190 °C
Densité 2.46
Quantité 5 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 4273774
Poids de formule 229.65
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302+H312+H332-H314-H317-H335-H373
Hazard Statement GHS H Statement
H314-H318-H373-H302-H312-H332-H317
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
Precautionary Statement P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.
EINECSNumber 429-560-8
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche