missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-4-chloropyrimidine, 98%

Numéro de catalogue. p-7036678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5500703 1 g
AAH5500706 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH5500703 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5500703

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 3993-78-0 | C4H4ClN3 | 129,547 g/mol

La 2-amino-4-chloropyrimidine est un substrat utilisé dans une cyanation catalysée par le palladium avec du cyanure de zinc(II). C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, des agrochimiques et des produits colorants.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
2-Amino-4-chloropyrimidine est un substrat utilisé dans une cyanation catalysée par le palladium avec du cyanure de zinc(II). C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, des agrochimiques et des produits colorants.

Solubilité
Soluble dans du diméthyle sulfoxyde.

Notes
Gardez le contenant bien scellé. Conserver dans des conditions réfrigérées. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.

Identifiants chimiques

CAS 3993-78-0
Formule moléculaire C4H4ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 129.547
Numéro MDL MFCD00038021
Clé InChI DBGFGNCFYUNXLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-chloropyrimidine, 2-amine-4-chloropyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyrimidinamine, 4-chloro-2-aminopyrimidine, 4-chloropyrimidine-2-amine, 4-chloro-pyrimidin-2-ylamine, 4-chloropyrimidine-2-ylamine, 2-amino-6-chloropyrimidine, 4-chloro-2-pyrimidineamine
PubChem CID 223332
Nom de l’IUPAC 4-chloropyrimidine-2-amine
SOURIRES C1=CN=C(N=C1Cl)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Amino-4-chloropyrimidine
Point de fusion 155 °C à 160 °C (décomposition)
Quantité 1 g
Renseignements sur la solubilité Soluble dans du diméthyle sulfoxyde.
Poids de formule 129.55
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H318-H302-H335-H315
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Conserver au froid

RUO – Usage réservé à la recherche