missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-4,5,6,7-tétrahydrobenzo[b]thiophène-3-carbonitrile, 97%

Numéro de catalogue. AAH3254409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3254409 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH3254409 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3254409
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 4651-91-6 | C9H10N2S | 178,253 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 4651-91-6
Formule moléculaire C9H10N2S
Poids moléculaire (g/mol) 178.253
Numéro MDL MFCD00128278
Clé InChI ADHVMGAFAKSNOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carbonitrile, benzo b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carbonitryle, cambridge id 5130181, aminotetrahydrobenzothiophenecarbonitrile
PubChem CID 78382
Nom de l’IUPAC 2-amino-4,5,6,7-tétrahydro-1-benzothiophène-3-carbonitrile
SOURIRES C1CCC2=C(C1)C(=C(S2)N)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carbonitrile
Point de fusion 141 °C à 144 °C
Quantité 10 g
Poids de formule 178.26
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Crystals or Powder or Crystalline Powder
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement

H301-H315-H319-H335

Toxic if swallowed.

Causes skin irritation.

Causes serious eye irritation.

May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 225-085-3
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche