missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-4,4'-éther dichlorodiphényle 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A222525G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A222525G 25 g
A22255G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A222525G Fournisseur TCI America Code fournisseur A222525G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 121-27-7
Formule moléculaire C12H9Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 254.11
Numéro MDL MFCD00027391
Clé InChI WLJSUJOESWTGEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline
PubChem CID 67135
Nom de l’IUPAC 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)aniline
SOURIRES C1=CC(=CC=C1OC2=C(C=C(C=C2)Cl)N)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Amino-4,4′-dichlorodiphenyl Ether
Point de fusion 64 °C
Point d’ébullition 234 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 254.11
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline