missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate d’acide 2-amino-4,4,4-trifluorobutyrique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A13671G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A13671G 1 g
A1367100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A13671G Fournisseur TCI America Code fournisseur A13671G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 15959-93-0
Formule moléculaire C4H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.092
Numéro MDL MFCD00671488
Clé InChI AQPCXCOPDSEKQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, butanoic acid, 2-amino-4,4,4-trifluoro, s-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 3-trifluoromethylalanine, 2-amino-4,4,4-trifluoro-butyric acid, butanoicacid,2-amino-4,4,4-trifluoro, butanoic acid,2-amino-4,4,4-trifluoro, 2-amino-4,4,4-trifluoro-n-butyric acid hydrochlori
PubChem CID 353083
Nom de l’IUPAC Acide 2-amino-4,4,4-trifluorobutanoïque
SOURIRES C(C(C(=O)O)N)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric Acid Hydrochloride
Quantité 1 g
Poids de formule 193.55
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline