missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-3-iodopyridine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A25425G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A25425G 5 g
A25421G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A25425G Fournisseur TCI America Code fournisseur A25425G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 104830-06-0 | C5H5IN2 | 220.013 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 104830-06-0
Formule moléculaire C5H5IN2
Poids moléculaire (g/mol) 220.013
Numéro MDL MFCD01651885
Clé InChI UUDNBWSHTUFGDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-3-iodopyridine, 3-iodopyrid-2-ylamine, 3-iodo-pyridin-2-ylamine, 3-iodo-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-iodo, iodo-aminopyridine, pubchem1265, 2-amino-3-iodpyridine, acmc-20a0df
PubChem CID 2763151
Nom de l’IUPAC 3-iodopyridine-2-amine
SOURIRES C1=CC(=C(N=C1)N)I

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Amino-3-iodopyridine
Point de fusion 91 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 220.01
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Niveau Not Available
Forme physique Poudre cristalline