missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-3-chloro-5-trifluorométhylpyridine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A11575G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A11575G 5 g
A115725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A11575G Fournisseur TCI America Code fournisseur A11575G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 79456-26-1 | C6H4ClF3N2 | 196.56 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 79456-26-1
Formule moléculaire C6H4ClF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 196.56
Numéro MDL MFCD00042154
Clé InChI WXNPZQIRDCDLJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-amino-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-amino-3-chloro-5-trifluoropyridine, pubchem2974
PubChem CID 607248
Nom de l’IUPAC 3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-amine
SOURIRES NC1=C(Cl)C=C(C=N1)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Amino-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine
Point de fusion 96 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 196.56
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Niveau Not Available
Forme physique Poudre cristalline