missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2-amino-3-bromo-5-méthylbenzoïque, 98+%

Numéro de catalogue. AAA1544314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1544314 25 g
AAA1544306 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1544314 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1544314
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 13091-43-5 | C8H8BrNO2 | 230,06 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 13091-43-5
Formule moléculaire C8H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 230.06
Numéro MDL MFCD00051705
Clé InChI LCMZECCEEOQWLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774400
Nom de l’IUPAC Acide 2-amino-3-bromo-5-méthylbenzoïque
SOURIRES CC1=CC(Br)=C(N)C(=C1)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
Point de fusion 202 °C à 206 °C
Quantité 25 g
Beilstein 3540992
Synonyme 3-bromo-5-methylanthranilic acid, 2-amino-3-bromo-5-methyl-benzoic acid, 6-amino-5-bromo-m-toluic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo-5-methyl, acmc-20ao5e, 4-amino-3-bromo-5-carboxytoluene, 2-bromo-6-carboxy-4-methylaniline, benzoic acid,2-amino-3-bromo-5-methyl, 2-azanyl-3-bromanyl-5-methyl-benzoic acid, 2-amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
Poids de formule 230.07
Pourcentage de pureté ≥98%
Hazard Category H302+H312+H332-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche