missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-3,5-dibromopyrazine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A18065G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A18065G 5 g
A18061G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A18065G Fournisseur TCI America Code fournisseur A18065G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 24241-18-7
Formule moléculaire C4H3Br2N3
Poids moléculaire (g/mol) 252.90
Numéro MDL MFCD00673150
Clé InChI DTLBKXRFWUERQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-3,5-dibromopyrazine, 3,5-dibromo-2-pyrazinamine, 3,5-dibromopyrazin-2-ylamine, 3,5-dibromopyrazine-2-ylamine, amino-3,5-dibromopyrazine, pyrazinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromopyrazine-2-amine, 2-amino-3,5-dibromo pyrazine, 2-amino-3,5-dibromo-pyrazine, 2-pyrazinamine, 3,5-dibromo
PubChem CID 620004
Nom de l’IUPAC 3,5-dibromopyrazine-2-amine
SOURIRES NC1=NC=C(Br)N=C1Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Amino-3,5-dibromopyrazine
Point de fusion 114 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 252.90
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline