missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-acétyl-5-bromothiophène, 99%

Numéro de catalogue. AAA1482630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1482630 250 g
AAA1482609 10 g
AAA1482618 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1482630 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1482630
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 5370-25-2 | C6H5BrOS | 205,069 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 5370-25-2
Formule moléculaire C6H5BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 205.069
Numéro MDL MFCD00014528
Clé InChI IGBZCOWXSCWSHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-5-bromothiophene, 1-5-bromothiophen-2-yl ethanone, ethanone, 1-5-bromo-2-thienyl, 1-5-bromo-2-thienyl ethan-1-one, 1-5-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 5-bromo-2-thienyl methyl ketone, 2-acetyl-5-bromo thiophene, ketone, 5-bromo-2-thienyl methyl, 2-acetyl-5-bromo-thiophene, 1-5-bromo-2-thienyl ethanone
PubChem CID 79335
Nom de l’IUPAC 1-(5-bromothiophen-2-yl)éthanone
SOURIRES CC(=O)C1=CC=C(S1)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Acetyl-5-bromothiophene
Point de fusion 93 °C à 96 °C
Point d’ébullition 103 °C (4 mmHg)
Quantité 250 g
Beilstein 113949
Sensibilité Sensible à la lumière
Poids de formule 205.07
Pourcentage de pureté 99%
Hazard Category H302+H312+H332-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H302-H312-H332-H315-H319
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
DOTInformation Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
EINECSNumber 226-363-7
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche