missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Acétamido-6-hydroxypurine 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A12485G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A12485G 5 g
A12481G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. A12485G Supplier TCI America Supplier No. A12485G

missing translation for 'validMainframeMsg'

Chemical Identifiers

CAS 19962-37-9
Formule moléculaire C7H7N5O2
Poids moléculaire (g/mol) 193.17
Numéro MDL MFCD00078201
Clé InChI MXSMRDDXWJSGMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetamido-6-hydroxypurine, n-2-acetylguanine, n2-acetylguanine, n-acetylguanine, n-6-hydroxy-9h-purin-2-yl acetamide, 2-n-acetylguanine, acetamide, n-6,7-dihydro-6-oxo-1h-purin-2-yl, n-6,7-dihydro-6-oxo-1h-purin-2-yl acetamide, n-6-hydroxypurin-2-yl acetamide, n-6-oxo-1,9-dihydropurin-2-yl acetamide
PubChem CID 88319
Nom de l’IUPAC N-(6-oxo-6,7-dihydro-3H-purine-2-yl)acétamide
SOURIRES CC(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2

Specifications

Nom ou substance chimique 2-Acetamido-6-hydroxypurine
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 193.17
Pourcentage de pureté ≥95,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Congélateur