missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,9-Diméthyl-4,7-diphényl-1,10-phénanthroline, 98%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline |
| CAS % minimum | 97.5 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Point de fusion | 277 °C à 285 °C |
| Couleur | Jaune |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98% |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 23, IV, 2160 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 225-240-5 |
RUO – Usage réservé à la recherche