missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,7-Diphényl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophène (purifié par sublimation), TCI America™

Numéro de catalogue. D3526100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D3526100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D3526100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur D3526100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 900806-58-8
Formule moléculaire C26H16S2
Poids moléculaire (g/mol) 392.534
Clé InChI SBJIDUSVEICMRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme DPh-BTBT
PubChem CID 44629897
Nom de l’IUPAC 2,7-diphényle-[1]benzothiolo[3,2-b][1]benzothiol
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=C(C=C2)C4=C(S3)C5=C(S4)C=C(C=C5)C6=CC=CC=C6

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,7-Diphenyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene (purified by sublimation)
Quantité 100 mg
Poids de formule 392.53
Forme physique Poudre cristalline