missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,7-Dibromo-9,9-difluorofluorène 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D5053200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D5053200MG 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D5053200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur D5053200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1229603-71-7
Formule moléculaire C13H6Br2F2
Poids moléculaire (g/mol) 359.996
Numéro MDL MFCD28386928
Clé InChI ITRVPZLDBPKHTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 59611235
Nom de l’IUPAC 2,7-dibromo-9,9-difluorofluorène
SOURIRES C1=CC2=C(C=C1Br)C(C3=C2C=CC(=C3)Br)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,7-Dibromo-9,9-difluorofluorene
Point de fusion 140 °C
Quantité 200 mg
Poids de formule 360.00
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline