missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,7-Dibromo-9,9-bis[3-(diméthylamino)propyl]fluorène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D4550200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D4550200MG 200 mg
D45501G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D4550200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur D4550200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 673474-73-2
Formule moléculaire C23H30Br2N2
Poids moléculaire (g/mol) 494.32
Numéro MDL MFCD22988888
Clé InChI RJIWYGUYDXBQCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 71721491
Nom de l’IUPAC (3-{2,7-dibromo-9-[3-(diméthylamino)propyl]-9H-fluor-9-yl}propyl)diméthylamine
SOURIRES CN(C)CCCC1(CCCN(C)C)C2=C(C=CC(Br)=C2)C2=C1C=C(Br)C=C2

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,7-Dibromo-9,9-bis[3-(dimethylamino)propyl]fluorene
Point de fusion 76 °C
Quantité 200 mg
Poids de formule 494.32
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)